Benzylalkohol, 99 %, rein, Thermo Scientific Chemicals
Benzylalkohol, 99 %, rein, Thermo Scientific Chemicals
Benzylalkohol, 99 %, rein, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

Benzylalkohol, 99 %, rein, Thermo Scientific Chemicals

CAS: 100-51-6 | C7H8O | 108.14 g/mol
Have Questions?
Ansicht ändernbuttonViewtableView
Menge:
1 L
2.5 L
25 L
Verpackung:
Alle anzeigen
Glasflasche
Katalognummer 148390025
Preis (EUR)
138,00
Each
Menge:
2.5 L
Verpackung:
Glasflasche
Großbestellung oder individuelle Größe anfordern
Preis (EUR)
138,00
Each
Chemikalien-Kennzeichnungen
CAS100-51-6
IUPAC Namephenylmethanol
Molecular FormulaC7H8O
InChI KeyWVDDGKGOMKODPV-UHFFFAOYSA-N
SMILESOCC1=CC=CC=C1
Mehr anzeigen
SpecificationsSpecification SheetDatenblatt
Infrared spectrumConforms
Appearance (Form)Liquid
Appearance (Color)Clear colorless to light yellow
Refractive index1.5380 to 1.5410 (20°C, 589 nm)
GC>=98.5 %
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
RUO – Nur für Forschungszwecke