9-Decen-1-ol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
9-Decen-1-ol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
9-Decen-1-ol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

9-Decen-1-ol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals

CAS: 13019-22-2 | C10H20O | 156.27 g/mol
Have Questions?
Ansicht ändernbuttonViewtableView
Menge:
5 g
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Katalognummer 152641000
Preis (EUR)
-
Menge:
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Großbestellung oder individuelle Größe anfordern
Chemikalien-Kennzeichnungen
CAS13019-22-2
IUPAC Namedec-9-en-1-ol
Molecular FormulaC10H20O
InChI KeyQGFSQVPRCWJZQK-UHFFFAOYSA-N
SMILESOCCCCCCCCC=C
Mehr anzeigen
SpecificationsSpecification SheetDatenblatt
Appearance (Color)Clear colorless
Infrared spectrumConforms
Appearance (Form)Liquid
Refractive index1.4460 to 1.4500 (20°C, 589 nm)
GC>=95 %
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
RUO – Research Use Only