Oxalsäure-bis(cyclohexylidenehydrazid), 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Oxalsäure-bis(cyclohexylidenehydrazid), 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Oxalsäure-bis(cyclohexylidenehydrazid), 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

Oxalsäure-bis(cyclohexylidenehydrazid), 98 %, Thermo Scientific Chemicals

CAS: 370-81-0 | C14H22N4O2 | 278.34 g/mol
Have Questions?
Ansicht ändernbuttonViewtableView
Menge:
25 g
100 g
Katalognummer 154421000
Preis (EUR)
169,00
Each
Menge:
100 g
Großbestellung oder individuelle Größe anfordern
Preis (EUR)
169,00
Each
Chemikalien-Kennzeichnungen
CAS370-81-0
IUPAC NameN',N'-dicyclohexylideneethanedihydrazide
Molecular FormulaC14H22N4O2
InChI KeyDSRJIHMZAQEUJV-UHFFFAOYSA-N
SMILESO=C(NN=C1CCCCC1)C(=O)NN=C1CCCCC1
Mehr anzeigen
SpecificationsSpecification SheetDatenblatt
Iron (Fe)=<10 ppm
Appearance (Form)Powder
Titration with NaOH97.5 to 102.5 %
Heavy metals (as Pb)=<10 ppm
Infrared spectrumConforms
Mehr anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
RUO – Research Use Only