4-Nitrobenzaldehyd, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
4-Nitrobenzaldehyd, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
4-Nitrobenzaldehyd, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

4-Nitrobenzaldehyd, 99 %, Thermo Scientific Chemicals

CAS: 555-16-8 | C7H5NO3 | 151.12 g/mol
Have Questions?
Ansicht ändernbuttonViewtableView
Menge:
25 g
100 g
500 g
Verpackung:
Kunststoffflasche
Katalognummer 156990250
Preis (EUR)
36,65
Online Exclusive
40,60
Ersparnis 3,95 (10%)
Each
Menge:
25 g
Verpackung:
Kunststoffflasche
Großbestellung oder individuelle Größe anfordern
Preis (EUR)
36,65
Online Exclusive
40,60
Ersparnis 3,95 (10%)
Each
Chemikalien-Kennzeichnungen
CAS555-16-8
SpecificationsSpecification SheetDatenblatt
Appearance (Color)Yellow to brown
Infrared spectrumConforms
Melting point103°C to 107°C
Appearance (Form)Crystalline powder
GC>=98.5 %
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
RUO – Research Use Only