2-Bromphenol 98 %, Thermo Scientific Chemicals
2-Bromphenol 98 %, Thermo Scientific Chemicals
2-Bromphenol 98 %, Thermo Scientific Chemicals
2-Bromphenol 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

2-Bromphenol 98 %, Thermo Scientific Chemicals

CAS: 95-56-7 | C6H5BrO | 173.01 g/mol
Have Questions?
Ansicht ändernbuttonViewtableView
Menge:
10 mL
50 mL
Verpackung:
Glasflasche
Katalognummer 157360100
Preis (EUR)
54,65
Online Exclusive
60,40
Ersparnis 5,75 (10%)
Each
Zum Warenkorb hinzufügen
Menge:
10 mL
Verpackung:
Glasflasche
Großbestellung oder individuelle Größe anfordern
Preis (EUR)
54,65
Online Exclusive
60,40
Ersparnis 5,75 (10%)
Each
Zum Warenkorb hinzufügen
Chemikalien-Kennzeichnungen
CAS95-56-7
IUPAC Name2-bromophenol
Molecular FormulaC6H5BrO
InChI KeyVADKRMSMGWJZCF-UHFFFAOYSA-N
SMILESOC1=CC=CC=C1Br
Mehr anzeigen
SpecificationsSpecification SheetDatenblatt
Appearance (Form)Liquid
GC>=97.5 %
Appearance (Color)Clear colorless to light yellow to light orange
Infrared spectrumConforms
Refractive index1.5870 to 1.5910 (20°C, 589 nm)
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
RUO – Research Use Only