Fumaronitril, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Fumaronitril, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Fumaronitril, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Fumaronitril, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

Fumaronitril, 98 %, Thermo Scientific Chemicals

CAS: 764-42-1 | C4H2N2 | 78.06 g/mol
Have Questions?
Ansicht ändernbuttonViewtableView
Menge:
5 g
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Katalognummer 157400050
Preis (EUR)
60,90
Each
Menge:
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Großbestellung oder individuelle Größe anfordern
Preis (EUR)
60,90
Each
Chemikalien-Kennzeichnungen
CAS764-42-1
IUPAC Name(2E)-but-2-enedinitrile
Molecular FormulaC4H2N2
InChI KeyKYPOHTVBFVELTG-OWOJBTEDSA-N
SMILESN#C\C=C\C#N
Mehr anzeigen
SpecificationsSpecification SheetDatenblatt
Appearance (Color)White to yellow to light brown
Melting point93°C to 100°C
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
RUO – Research Use Only