Diethyloxalat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Diethyloxalat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Diethyloxalat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

Diethyloxalat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals

CAS: 95-92-1 | C6H10O4 | 146.14 g/mol
Have Questions?
Ansicht ändernbuttonViewtableView
Menge:
25 g
500 g
1 kg
2.5 kg
10 kg
Verpackung:
Alle anzeigen
Plastikeimer
Katalognummer 159180100
Preis (EUR)
334,00
Each
Menge:
10 kg
Verpackung:
Plastikeimer
Großbestellung oder individuelle Größe anfordern
Preis (EUR)
334,00
Each
Chemikalien-Kennzeichnungen
CAS95-92-1
IUPAC Namediethyl oxalate
Molecular FormulaC6H10O4
InChI KeyWYACBZDAHNBPPB-UHFFFAOYSA-N
SMILESCCOC(=O)C(=O)OCC
Mehr anzeigen
SpecificationsSpecification SheetDatenblatt
Infrared spectrumConforms
Density(20°C) 1.078 to 1.082 kg/l
Color scale=<15 APHA
GC>=98.5 %
Refractive index1.4085 to 1.4105 (20°C, 589 nm)
Mehr anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
RUO – Research Use Only