Search
Allgemeine Beschreibung
• Ouabain-Octahydrat ist ein wasserlösliches, lichtempfindliches Pulver, das bei Umgebungstemperatur stabil ist.
• Es ist ein Glykosid, das aus Rhamnase und Ouabagenin besteht und aus den reifen Samen von Strophanthus gratus und der Rinde von Acokanthera ouabaio gewonnen wird.
Anwendungen
• Ouabain Octahydrat bindet die Na+/K+ ATPase-Pumpe, stört so ihre Funktion und führt zu einer Erhöhung des Gehalts intrazellulärer Na+ Ionen.
•Die hemmende Wirkung von Ouabain-Octahydrat auf der Na+/K+-Pumpe in Herzzellen macht es zu einem pharmazeutischen kardioaktiven Wirkstoff.
• In Laborversuchen wurde auch festgestellt, dass Ouabain-Octahydrat zytotoxische Wirkungen über einen steroidalen Signaltransduktionsweg hervorruft.
Allgemeine Referenzen: