Pyridin-d5, für die NMR-Spektroskopie, 99 Atom-% D,  Thermo Scientific Chemicals
Pyridin-d5, für die NMR-Spektroskopie, 99 Atom-% D,  Thermo Scientific Chemicals
Pyridin-d5, für die NMR-Spektroskopie, 99 Atom-% D,  Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

Pyridin-d5, für die NMR-Spektroskopie, 99 Atom-% D, Thermo Scientific Chemicals

CAS: 7291-22-7 | C5H5N | 84.13 g/mol
Have Questions?
Ansicht ändernbuttonViewtableView
Menge:
Gehäuse 5mL
10 ml
Gehäuse 25mL
Verpackung:
Glasflasche
Katalognummer 166570050
Preis (EUR)
-
Menge:
Gehäuse 5mL
Verpackung:
Glasflasche
Großbestellung oder individuelle Größe anfordern
Chemikalien-Kennzeichnungen
CAS7291-22-7
IUPAC Name(²H₅)pyridine
Molecular FormulaC5H5N
InChI KeyJUJWROOIHBZHMG-RALIUCGRSA-N
SMILES[2H]C1=NC([2H])=C([2H])C([2H])=C1[2H]
Mehr anzeigen
SpecificationsSpecification SheetDatenblatt
Appearance (Form)Liquid
Water=<0.1 % (Coulometric)
D-Enrichment>=98.5 %
Appearance (Color)Clear colorless
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Für die NMR-Spektroskopie
RUO – Research Use Only