4-Amino-2,2,6,6-tetramethylpiperidinooxy, 97%, freies Radikal
4-Amino-2,2,6,6-tetramethylpiperidinooxy, 97%, freies Radikal
4-Amino-2,2,6,6-tetramethylpiperidinooxy, 97%, freies Radikal
Thermo Scientific Chemicals

4-Amino-2,2,6,6-tetramethylpiperidinooxy, 97%, freies Radikal

CAS :14691-88-4 | C₉H₁₉N₂O | 171,26 g/ mol
Have Questions?
Ansicht ändernbuttonViewtableView
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Katalognummer 172730050
Preis (EUR)
402,00
Each
Menge:
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Großbestellung oder individuelle Größe anfordern
Preis (EUR)
402,00
Each
Chemikalien-Kennzeichnungen
CAS14691-88-4
IUPAC Name1-hydroxy-2,2,6,6-tetramethylpiperidin-4-aminium
Molecular FormulaC9H21N2O
InChI KeyAYSOUYKQIUYGFR-UHFFFAOYSA-O
SMILESCC1(C)CC([NH3+])CC(C)(C)N1O
Mehr anzeigen
SpecificationsSpecification SheetDatenblatt
Infrared spectrumConforms
Appearance (Form)Adhering crystals or needles or moist mass
Appearance (Color)Red to red-brown
GC>=96.0 %
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Polymerisationsmittel
RUO– Nur für Forschungszwecke