Triethyloxonium-Tetrafluorborat, 1 M Lösung in Methylenchlorid, Thermo Scientific Chemicals
Triethyloxonium-Tetrafluorborat, 1 M Lösung in Methylenchlorid, Thermo Scientific Chemicals
Triethyloxonium-Tetrafluorborat, 1 M Lösung in Methylenchlorid, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

Triethyloxonium-Tetrafluorborat, 1 M Lösung in Methylenchlorid, Thermo Scientific Chemicals

CAS: 368-39-8 | C6H15BF4O | 189.99 g/mol
Have Questions?
Ansicht ändernbuttonViewtableView
Menge:
25 ml
100 ml
Katalognummer 175110250
Preis (EUR)
61,20
Each
Menge:
25 ml
Großbestellung oder individuelle Größe anfordern
Preis (EUR)
61,20
Each
Chemikalien-Kennzeichnungen
CAS368-39-8
IUPAC Nametetrafluoroboranuide; triethyloxidanium
Molecular FormulaC6H15BF4O
InChI KeyIYDQMLLDOVRSJJ-UHFFFAOYSA-N
SMILESF[B-](F)(F)F.CC[O+](CC)CC
Mehr anzeigen
SpecificationsSpecification SheetDatenblatt
Appearance (Form)Solution
Appearance (Color)Clear colorless to yellow to light brown
Strength0.9 to 1.1 M
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Alkylierungsreagenz
RUO – Research Use Only