3,3-Dimethylbutylamin, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
3,3-Dimethylbutylamin, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
3,3-Dimethylbutylamin, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

3,3-Dimethylbutylamin, 95 %, Thermo Scientific Chemicals

CAS: 15673-00-4 | C6H15N | 101.19 g/mol
Have Questions?
Ansicht ändernbuttonViewtableView
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Katalognummer 179380010
Preis (EUR)
95,90
Each
Menge:
1 g
Verpackung:
Glasflasche
Großbestellung oder individuelle Größe anfordern
Preis (EUR)
95,90
Each
Chemikalien-Kennzeichnungen
CAS15673-00-4
IUPAC Name3,3-dimethylbutan-1-amine
Molecular FormulaC6H15N
InChI KeyGPWHFPWZAPOYNO-UHFFFAOYSA-N
SMILESCC(C)(C)CCN
Mehr anzeigen
SpecificationsSpecification SheetDatenblatt
Appearance (Color)Clear colorless to yellow
GC>=94 %
Infrared spectrumConforms
Refractive index1.4120 to 1.4160 (20°C, 589 nm)
Appearance (Form)Liquid
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
RUO – Research Use Only