1-Chlornaphthalen, 85+ %, technisch, Rest 2-Chlornaphthalen, Thermo Scientific Chemicals
1-Chlornaphthalen, 85+ %, technisch, Rest 2-Chlornaphthalen, Thermo Scientific Chemicals
1-Chlornaphthalen, 85+ %, technisch, Rest 2-Chlornaphthalen, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

1-Chlornaphthalen, 85+ %, technisch, Rest 2-Chlornaphthalen, Thermo Scientific Chemicals

CAS: 90-13-1 | C10H7Cl | 162.62 g/mol
Have Questions?
Ansicht ändernbuttonViewtableView
Menge:
100 mL
1 L
2.5 L
Verpackung:
Glasflasche
Katalognummer 180970010
Preis (EUR)
111,00
Each
Menge:
1 L
Verpackung:
Glasflasche
Großbestellung oder individuelle Größe anfordern
Preis (EUR)
111,00
Each
Chemikalien-Kennzeichnungen
CAS90-13-1
IUPAC Name1-chloronaphthalene
Molecular FormulaC10H7Cl
InChI KeyJTPNRXUCIXHOKM-UHFFFAOYSA-N
SMILESClC1=C2C=CC=CC2=CC=C1
Mehr anzeigen
SpecificationsSpecification SheetDatenblatt
Appearance (Color)Clear colorless to yellow
Appearance (Form)Liquid
AppearanceMay darken on storage
Infrared spectrumConforms
HPLC>=80 %
Mehr anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
RUO – Research Use Only