Sudan Orange G, rein
Sudan Orange G, rein
Sudan Orange G, rein
Thermo Scientific Chemicals

Sudan Orange G, rein

CAS: 2051-85-6 | C12H10N2O2 | 214,22 g/mol
Have Questions?
Ansicht ändernbuttonViewtableView
Menge:
5 g
25 g
1 kg
Verpackung:
Glasflasche
Katalognummer 190170250
Preis (EUR)
66,30
Each
Menge:
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Großbestellung oder individuelle Größe anfordern
Preis (EUR)
66,30
Each
Chemikalien-Kennzeichnungen
CAS2051-85-6
IUPAC Name(4E)-3-hydroxy-4-(2-phenylhydrazin-1-ylidene)cyclohexa-2,5-dien-1-one
Molecular FormulaC12H10N2O2
InChI KeyPULNESMFDLBKAZ-SDNWHVSQSA-N
SMILESOC1=CC(=O)C=C\C1=N/NC1=CC=CC=C1
Mehr anzeigen
SpecificationsSpecification SheetDatenblatt
Appearance (Color)Orange-red
UV spectrumComplies
Infrared spectrumConforms
Appearance (Form)Powder
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
RUO– Nur für Forschungszwecke