Silbersulfat, Thermo Scientific Chemicals
Silbersulfat, Thermo Scientific Chemicals
Silbersulfat, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

Silbersulfat, Thermo Scientific Chemicals

CAS: 10294-26-5 | Ag2H2O4S | 313.81 g/mol
Have Questions?
Ansicht ändernbuttonViewtableView
Menge:
10 g
100 g
500 g
Katalognummer 194075000
Preis (EUR)
-
Menge:
500 g
Großbestellung oder individuelle Größe anfordern
Chemikalien-Kennzeichnungen
CAS10294-26-5
IUPAC Namedisilver(1+) sulfuric acid
Molecular FormulaAg2H2O4S
InChI KeyYPNVIBVEFVRZPJ-UHFFFAOYSA-N
SMILES[Ag+].[Ag+].OS(O)(=O)=O
Mehr anzeigen
SpecificationsSpecification SheetDatenblatt
Appearance (Color)White
Appearance (Form)Crystalline powder
Titration Argentometric>=98.0 %
Insoluble matter=<0.02 % (in water and AgCl)
Iron (Fe)=<0.001 %
Mehr anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
RUO – Research Use Only