Palladium(II)-oxid, -59 % Pd, Thermo Scientific Chemicals
Palladium(II)-oxid, -59 % Pd, Thermo Scientific Chemicals
Palladium(II)-oxid, -59 % Pd, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

Palladium(II)-oxid, -59 % Pd, Thermo Scientific Chemicals

CAS: 7647-10-1 | Cl2Pd | 177.32 g/mol
Have Questions?
Ansicht ändernbuttonViewtableView
Menge:
1 g
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Katalognummer 195200050
Preis (EUR)
1.023,00
Each
Menge:
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Großbestellung oder individuelle Größe anfordern
Preis (EUR)
1.023,00
Each
Chemikalien-Kennzeichnungen
CAS7647-10-1
IUPAC Namepalladium(2+) dichloride
Molecular FormulaCl2Pd
InChI KeyPIBWKRNGBLPSSY-UHFFFAOYSA-L
SMILES[Cl-].[Cl-].[Pd++]
Mehr anzeigen
SpecificationsSpecification SheetDatenblatt
Appearance (Form)Powder
Assay59 to 60 % (Pd)
Iron (Fe)=<15 ppm
Silver (Ag)=<30 ppm
Copper (Cu)=<15 ppm
Mehr anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
RUO – Nur für Forschungszwecke