Methacrolein, 90 %, stabilisiert, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Methacrolein, 90 %, stabilisiert, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Methacrolein, 90 %, stabilisiert, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

Methacrolein, 90 %, stabilisiert, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals

 
Have Questions?
KatalognummerMengeVerpackung
196501000100 mLAcroSeal™ Glasflasche
Katalognummer 196501000
Preis (EUR)
508,00
Each
Menge:
100 mL
Verpackung:
AcroSeal™ Glasflasche
Großbestellung oder individuelle Größe anfordern
Preis (EUR)
508,00
Each
Chemikalien-Kennzeichnungen
CAS78-85-3
IUPAC Name2-methylprop-2-enal
Molecular FormulaC4H6O
InChI KeySTNJBCKSHOAVAJ-UHFFFAOYSA-N
SMILESCC(=C)C=O
Mehr anzeigen
SpecificationsSpecification SheetDatenblatt
Appearance (Color)Clear colorless to light yellow
Infrared spectrumConforms
Appearance (Form)Liquid
GC>=88 %
Stabilizer0.1 to 0.5 % Hydroquinone
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
RUO – Nur für Forschungszwecke