Amberlyst™ A-21, Ionenaustauschharz, Thermo Scientific Chemicals
Amberlyst™ A-21, Ionenaustauschharz, Thermo Scientific Chemicals
Amberlyst™ A-21, Ionenaustauschharz, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

Amberlyst™ A-21, Ionenaustauschharz, Thermo Scientific Chemicals

CAS: 9049-93-8
Have Questions?
Ansicht ändernbuttonViewtableView
Menge:
250 g
1 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Katalognummer 202170010
Preis (EUR)
168,00
Each
Menge:
1 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Großbestellung oder individuelle Größe anfordern
Preis (EUR)
168,00
Each
Chemikalien-Kennzeichnungen
CAS9049-93-8
MDL NumberMFCD00145842
SpecificationsSpecification SheetDatenblatt
Appearance (Color)Light brown
Particle size=<2.0 % (> 1.180 mm)
Harmonic mean size0.490 to 0.690 mm
Particle size=<1.0 % (< 0.300 mm)
Total volume capacity>=1.3 eq/l (free base)
Mehr anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Kationenaustauscher
RUO – Research Use Only