Ammoniumiodid, +99 %, zur Analyse, Thermo Scientific Chemicals
Ammoniumiodid, +99 %, zur Analyse, Thermo Scientific Chemicals
Ammoniumiodid, +99 %, zur Analyse, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

Ammoniumiodid, +99 %, zur Analyse, Thermo Scientific Chemicals

CAS: 12027-06-4 | H4IN | 144.94 g/mol
Have Questions?
Ansicht ändernbuttonViewtableView
Menge:
100 g
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Glasflasche
Katalognummer 206460025
Preis (EUR)
927,00
Each
Menge:
2.5 kg
Verpackung:
Glasflasche
Großbestellung oder individuelle Größe anfordern
Preis (EUR)
927,00
Each
Chemikalien-Kennzeichnungen
CAS12027-06-4
IUPAC Nameammonium iodide
Molecular FormulaH4IN
InChI KeyUKFWSNCTAHXBQN-UHFFFAOYSA-N
SMILES[NH4+].[I-]
Mehr anzeigen
SpecificationsSpecification SheetDatenblatt
Appearance (Form)Crystalline powder
AppearanceMay turn yellow on storage
Titration Argentometric99.0 to 101.0 %
Iron (Fe)=<5 ppm
pH4.5 to 6.5 (5 % at 20°C)
Mehr anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
RUO – Research Use Only