4-(Trifluormethyl)benzaldehyd, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
4-(Trifluormethyl)benzaldehyd, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
4-(Trifluormethyl)benzaldehyd, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

4-(Trifluormethyl)benzaldehyd, 98 %, Thermo Scientific Chemicals

CAS: 455-19-6 | C8H5F3O | 174.12 g/mol
Have Questions?
Ansicht ändernbuttonViewtableView
Menge:
10 g
50 g
Verpackung:
Glasflasche
Katalognummer 208920100
Preis (EUR)
43,00
Each
Menge:
10 g
Verpackung:
Glasflasche
Großbestellung oder individuelle Größe anfordern
Preis (EUR)
43,00
Each
Chemikalien-Kennzeichnungen
CAS455-19-6
IUPAC Name4-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Molecular FormulaC8H5F3O
InChI KeyBEOBZEOPTQQELP-UHFFFAOYSA-N
SMILESFC(F)(F)C1=CC=C(C=O)C=C1
Mehr anzeigen
SpecificationsSpecification SheetDatenblatt
Appearance (Color)Clear colorless to yellow
Appearance (Form)Liquid
Refractive index1.4625 to 1.4645 (20°C, 589 nm)
GC>=97.5 %
Infrared spectrumConforms
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
RUO – Research Use Only