1-Brom-4-iodobenzol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
1-Brom-4-iodobenzol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
1-Brom-4-iodobenzol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

1-Brom-4-iodobenzol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals

CAS: 589-87-7 | C6H4BrI | 282.9 g/mol
Have Questions?
Ansicht ändernbuttonViewtableView
Menge:
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Katalognummer 218380250
Preis (EUR)
102,00
Each
Menge:
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Großbestellung oder individuelle Größe anfordern
Preis (EUR)
102,00
Each
Chemikalien-Kennzeichnungen
CAS589-87-7
IUPAC Name1-bromo-4-iodobenzene
Molecular FormulaC6H4BrI
InChI KeyUCCUXODGPMAHRL-UHFFFAOYSA-N
SMILESBrC1=CC=C(I)C=C1
Mehr anzeigen
SpecificationsSpecification SheetDatenblatt
Appearance (Color)White to brown
Infrared spectrumConforms
GC>=97.5 %
Appearance (Form)Crystalline powder or crystals or needles
Melting point89°C to 93°C
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
RUO – Research Use Only