Desoxycholsäure Natriumsalz, 99 %, reinst
Desoxycholsäure Natriumsalz, 99 %, reinst
Desoxycholsäure Natriumsalz, 99 %, reinst
Thermo Scientific Chemicals

Desoxycholsäure Natriumsalz, 99 %, reinst

Desoxycholsäure, Natriumsalz, CAS-Nr. 302-95-4, auch als Natriumdeoxycholat bezeichnet, ist ein biologisches anionisches Gallensäure-Detergens, das besonders für die Unterbrechung und Dissoziation von Proteininteraktionen nützlich ist.
Have Questions?
Ansicht ändernbuttonViewtableView
Menge:
25 g
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Katalognummer 218595000
Preis (EUR)
295,65
Online Exclusive
328,00
Ersparnis 32,35 (10%)
Each
Menge:
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Großbestellung oder individuelle Größe anfordern
Preis (EUR)
295,65
Online Exclusive
328,00
Ersparnis 32,35 (10%)
Each
Chemikalien-Kennzeichnungen
CAS302-95-4
IUPAC Namesodium (4R)-4-[(1R,3aS,3bR,5aR,7R,9aS,9bS,11S,11aR)-7,11-dihydroxy-9a,11a-dimethyl-hexadecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-1-yl]pentanoate
Molecular FormulaC24H39NaO4
InChI KeyFHHPUSMSKHSNKW-SMOYURAASA-M
SMILES[Na+].[H][C@@]12CC[C@H]([C@H](C)CCC([O-])=O)[C@@]1(C)[C@@H](O)C[C@@]1([H])[C@@]2([H])CC[C@]2([H])C[C@H](O)CC[C@]12C
Mehr anzeigen
SpecificationsSpecification SheetDatenblatt
pH7.5 to 10 (5 % in water)
Infrared spectrumConforms
Heavy metals (as Pb)=<20 ppm
TLC=<2 % Sodium cholate
Specific optical rotation+42° to +46° (20°C, 589 nm) (c=2, water)
Mehr anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.

Allgemeine Beschreibung

  • Das Desoxycholsäure-Natriumsalz ist ein Gallensäure-Choleretikum und anionisches Detergens, das die Löslichkeit von Fetten für die Darmabsorption ermöglicht
  • Die Verbindung ist ein Zwischenprodukt bei der Herstellung von Kortikosteroiden
  • In Tiermodellen wurde gezeigt, dass diese Verbindung die Tyrosinphosphorylation von β-Catenin und seine Translokation zum Zellkern fördern kann, was die Aktivierung der β-Catenin-Signalgebung fördert


Anwendungen

  • Desoxycholsäure ist hauptsächlich für die Extraktion von Membranrezeptoren, anderen Plasmamembranproteinen, Zellkernisolierung, Solubilisierung und Isolierung von Fetten und einigen Komponenten biologischer Membranen (in einem aktiven Zustand) nützlich.
  • Es wurde für chemische Anwendungen, hauptsächlich für die Elution oder Regeneration bestimmter Arten von Affinitätssäulen, verwendet.Darüber hinaus kann diese Verbindung verwendet werden, um unspezifische Bindungen in der Affinitätschromatographie zu verhindern.
  • Es wurde zur Herstellung von Proteinextrakten für das Immunblotting und die Immunpräzipitation radioaktiv markierter Proteine verwendet
  • Desoxycholsäure, Natriumsalz wird auch zum Entfernen von Endotoxinen empfohlen
RUO – Research Use Only