Propylamin, 99 %, reinst, Thermo Scientific Chemicals
Propylamin, 99 %, reinst, Thermo Scientific Chemicals
Propylamin, 99 %, reinst, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

Propylamin, 99 %, reinst, Thermo Scientific Chemicals

CAS: 107-10-8 | C3H9N | 59.11 g/mol
Have Questions?
Ansicht ändernbuttonViewtableView
Menge:
50 mL
500 mL
1 L
2.5 L
Verpackung:
Glasflasche
Katalognummer 220610010
Preis (EUR)
62,80
Each
Menge:
1 L
Verpackung:
Glasflasche
Großbestellung oder individuelle Größe anfordern
Preis (EUR)
62,80
Each
Chemikalien-Kennzeichnungen
CAS107-10-8
IUPAC Namepropan-1-amine
Molecular FormulaC3H9N
InChI KeyWGYKZJWCGVVSQN-UHFFFAOYSA-N
SMILESCCCN
Mehr anzeigen
SpecificationsSpecification SheetDatenblatt
Water=<0.2 % (K.F.)
Refractive index1.3870 to 1.3890 (20°C, 589 nm)
Infrared spectrumConforms
GC>=99.0 %
Color scale=<20 APHA
Mehr anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
RUO – Research Use Only