Brij™ 35, Thermo Scientific Chemicals
Brij™ 35, Thermo Scientific Chemicals
Brij™ 35, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

Brij™ 35, Thermo Scientific Chemicals

CAS: 9002-92-0 | C14H30O2 | 230.39 g/mol
Have Questions?
Ansicht ändernbuttonViewtableView
Menge:
250 g
500 g
1 kg
5 kg
Verpackung:
Alle anzeigen
Plastikflasche aus HDPE
Katalognummer 228340010
Preis (EUR)
113,00
Each
Menge:
1 kg
Verpackung:
Plastikflasche aus HDPE
Großbestellung oder individuelle Größe anfordern
Preis (EUR)
113,00
Each
Chemikalien-Kennzeichnungen
CAS9002-92-0
MDL NumberMFCD00043063
SpecificationsSpecification SheetDatenblatt
Infrared spectrumConforms
Hydroxyl value40 to 60 mg KOH/g
Acid value=<5 mg KOH/g
Impurity=<10 ppm free Dioxane
Appearance (Color)White
Mehr anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
RUO – Research Use Only