L(-)-Carnitin, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
L(-)-Carnitin, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
L(-)-Carnitin, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

L(-)-Carnitin, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals

CAS: 541-15-1 | C7H15NO3 | 161.2 g/mol
Have Questions?
Ansicht ändernbuttonViewtableView
Menge:
1 g
10 g
50 g
Verpackung:
Glasflasche
Katalognummer 241040100
Preis (EUR)
145,65
キャンペーン価格
162,00
Ersparnis 16,35 (10%)
Each
Menge:
10 g
Verpackung:
Glasflasche
Großbestellung oder individuelle Größe anfordern
Preis (EUR)
145,65
キャンペーン価格
162,00
Ersparnis 16,35 (10%)
Each
Chemikalien-Kennzeichnungen
CAS541-15-1
IUPAC Name3-hydroxy-4-(trimethylazaniumyl)butanoate
Molecular FormulaC7H15NO3
InChI KeyPHIQHXFUZVPYII-UHFFFAOYNA-N
SMILESC[N+](C)(C)CC(O)CC([O-])=O
Mehr anzeigen
SpecificationsSpecification SheetDatenblatt
Appearance (Form)Crystalline powder or crystals
Titration with HClO4>=99.0 %
Specific optical rotation-29° to -32° (20°C, 589 nm) (c=1, H2O)
Solubility(5 % in water) Clear colorless
Infrared spectrumConforms
Mehr anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
RUO – Research Use Only