Se-Methylseleno-L-Cystein, 98 %
Se-Methylseleno-L-Cystein, 98 %
Se-Methylseleno-L-Cystein, 98 %
Thermo Scientific Chemicals

Se-Methylseleno-L-Cystein, 98 %

CAS: 26046-90-2 | C4H9NO2Se | 182.092 g/mol
Have Questions?
Ansicht ändernbuttonViewtableView
Menge:
50 mg
250 mg
1 g
Verpackung:
Glasflasche
Katalognummer 300642500
Preis (EUR)
330,00
Each
Menge:
250 mg
Verpackung:
Glasflasche
Großbestellung oder individuelle Größe anfordern
Preis (EUR)
330,00
Each
Chemikalien-Kennzeichnungen
CAS26046-90-2
IUPAC Name(2R)-2-amino-3-(methylselanyl)propanoic acid
Molecular FormulaC4H9NO2Se
InChI KeyXDSSPSLGNGIIHP-VKHMYHEASA-N
SMILESC[Se]C[C@H](N)C(O)=O
Mehr anzeigen
SpecificationsSpecification SheetDatenblatt
Appearance (Form)Powder
Titration with HClO4>=97.5 %
Infrared spectrumConforms
Specific optical rotation-13° to -15° (20°C, 589 nm) (c=1, water)
Appearance (Color)White to beige
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
RUO – Research Use Only