Search
Search
Verwendung als C18-Allzweck-Phase für saure und neutrale Analyte.
| Katalognummer | Länge (metrisch) | Durchmesser (metrisch) | Partikelgröße | Säulenformat |
|---|---|---|---|---|
| 30110-104630 | 100 mm | 4,6 mm | 10 μm | Analysesäule |
| 30105-052130 | 50 mm | 2,1 mm | 5 μm | Analysesäule |
| 30103-034630 | 30 mm | 4,6 mm | 3 μm | Analysesäule |
| 30105-053030 | 50 mm | 3 mm | 5 μm | Analysesäule |
| 30103-064046 | 60 mm | 4 mm | 3 μm | Analysesäule |
| 30105-259070A | 250 mm | 10 mm | 5 μm | Präparativsäule, Standard |
| 30103-064630 | 60 mm | 4,6 mm | 3 μm | Analysesäule |
| 30105-054630 | 50 mm | 4,6 mm | 5 μm | Analysesäule |
| 30105-014006 | 10 mm | 4 mm | 5 μm | Vorsäulenkartusche |
| 30105-259270A | 250 mm | 20 mm | 5 μm | Präparativsäule, Standard |
| 30105-102130 | 100 mm | 2,1 mm | 5 μm | Analysesäule |
| 30105-022106 | 20 mm | 2,1 mm | 5 μm | Vorsäulenkartusche |
| 30105-103030 | 100 mm | 3 mm | 5 μm | Analysesäule |
| 30105-024006 | 20 mm | 4 mm | 5 μm | Vorsäulenkartusche |
| 30105-104030 | 100 mm | 4 mm | 5 μm | Analysesäule |
| 30105-104630 | 100 mm | 4,6 mm | 5 μm | Analysesäule |
| 30105-122130 | 125 mm | 2,1 mm | 5 μm | Analysesäule |
| 30105-254668 | 250 mm | 4,6 mm | 5 μm | Analysesäule |
| 30105-123030 | 125 mm | 3 mm | 5 μm | Analysesäule |
| 30105-124030 | 125 mm | 4 mm | 5 μm | Analysesäule |
| 30105-124630 | 125 mm | 4,6 mm | 5 μm | Analysesäule |
| 30105-152130 | 150 mm | 2,1 mm | 5 μm | Analysesäule |
| 30105-304630 | 300 mm | 4,6 mm | 5 μm | Analysesäule |
| 30105-153030 | 150 mm | 3 mm | 5 μm | Analysesäule |
| 30110-014001 | 10 mm | 4 mm | 10 μm | Vorsäulenkartusche |
| 30105-154030 | 150 mm | 4 mm | 5 μm | Analysesäule |
| 30105-154630 | 150 mm | 4,6 mm | 5 μm | Analysesäule |
| 30105-202130 | 200 mm | 2,1 mm | 5 μm | Analysesäule |
| 30110-204630 | 200 mm | 4,6 mm | 10 μm | Analysesäule |
| 30105-204030 | 200 mm | 4 mm | 5 μm | Analysesäule |
| 30105-204630 | 200 mm | 4,6 mm | 5 μm | Analysesäule |
| 30105-252130 | 250 mm | 2,1 mm | 5 μm | Analysesäule |
| 30105-253030 | 250 mm | 3 mm | 5 μm | Analysesäule |
| 30105-254030 | 250 mm | 4 mm | 5 μm | Analysesäule |
| 30110-304630 | 300 mm | 4,6 mm | 10 μm | Analysesäule |
| 30105-254630 | 250 mm | 4,6 mm | 5 μm | Analysesäule |
| 30105-013001 | 10 mm | 3 mm | 5 μm | Vorsäulenkartusche, 4/Packung |
| 30103-014001 | 10 mm | 4 mm | 3 μm | Vorsäulenkartusche, 4/Packung |
| 30103-013001 | 10 mm | 3 mm | 3 μm | Vorsäulenkartusche, 4/Packung |
| 30103-012101 | 10 mm | 2,1 mm | 3 μm | Vorsäulenkartusche, 4/Packung |
| 30105-014001 | 10 mm | 4 mm | 5 μm | Vorsäulenkartusche, 4/Packung |
| 30105-012101 | 10 mm | 2,1 mm | 5 μm | Vorsäulenkartusche, 4/Packung |
| 30103-254630 | 250 mm | 4,6 mm | 3 μm | Analysesäule |
| 30103-254030 | 250 mm | 4 mm | 3 μm | Analysesäule |
| 30103-252130 | 250 mm | 2,1 mm | 3 μm | Analysesäule |
| 30103-154630 | 150 mm | 4,6 mm | 3 μm | Analysesäule |
| 30103-154030 | 150 mm | 4 mm | 3 μm | Analysesäule |
| 30103-153030 | 150 mm | 3 mm | 3 μm | Analysesäule |
| 30103-152130 | 150 mm | 2,1 mm | 3 μm | Analysesäule |
| 30103-124630 | 125 mm | 4,6 mm | 3 μm | Analysesäule |
| 30103-124030 | 125 mm | 4 mm | 3 μm | Analysesäule |
| 30103-104630 | 100 mm | 4,6 mm | 3 μm | Analysesäule |
| 30103-104030 | 100 mm | 4 mm | 3 μm | Analysesäule |
| 30103-103030 | 100 mm | 3 mm | 3 μm | Analysesäule |
| 30103-102130 | 100 mm | 2,1 mm | 3 μm | Analysesäule |
| 30103-054630 | 50 mm | 4,6 mm | 3 μm | Analysesäule |
| 30103-053030 | 50 mm | 3 mm | 3 μm | Analysesäule |
Wählen Sie Thermo Scientific™ Hypersil™ ODS C18-HPLC-Säulen als universelle C18-Phase zur Verwendung in einer Vielzahl von Anwendungen.
Die stationären Hypersil Phasen sind der anerkannte Branchenstandard für die HPLC (Hochdruck-Flüssigchromatographie). Klassische Hypersil Phasen haben sich als effektives analytisches Werkzeug bewährt, sie sind gut etabliert und werden weltweit in vielen HPLC-Methoden als Referenz aufgeführt. Die Herstellung nach den Richtlinien von ISO 9001-2000 garantiert höchste Qualität.
Bei schwierigen Trennungen, die eine bessere chromatographische Leistung erfordern, empfehlen wir als Alternative die Verwendung von Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ Säulen.