2-Brom-4'-fluoroacetophenon, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
2-Brom-4'-fluoroacetophenon, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
2-Brom-4'-fluoroacetophenon, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

2-Brom-4'-fluoroacetophenon, 98 %, Thermo Scientific Chemicals

CAS: 403-29-2 | C8H6BrFO | 217.04 g/mol
Have Questions?
Ansicht ändernbuttonViewtableView
Menge:
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Katalognummer 306290050
Preis (EUR)
51,00
Each
Menge:
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Großbestellung oder individuelle Größe anfordern
Preis (EUR)
51,00
Each
Chemikalien-Kennzeichnungen
CAS403-29-2
IUPAC Name2-bromo-1-(4-fluorophenyl)ethan-1-one
Molecular FormulaC8H6BrFO
InChI KeyZJFWCELATJMDNO-UHFFFAOYSA-N
SMILESFC1=CC=C(C=C1)C(=O)CBr
Mehr anzeigen
SpecificationsSpecification SheetDatenblatt
Appearance (Color)White to yellow to yellow-green to beige
Melting point45°C to 50°C
Appearance (Form)Powder or crystals and/or chunks
GC>=96.0 %
Infrared spectrumConforms
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
RUO – Research Use Only