Klappdeckel-Rack für ART™ Barriere- Pipettenspitzen ohne Filter
Thermo Scientific™
Klappdeckel-Rack für ART™ Barriere- Pipettenspitzen ohne Filter
Greifen Sie mit dem vielseitigen Klappdeckel-Rack, das speziell für Ihre Arbeitsweise konzipiert ist, mit einer Hand auf die Spitzen zu.
Have Questions?
Ansicht ändernbuttonViewtableView
KatalognummerVolumen (metrisch)SterilitätSpitzenformFit for PurposePackungsgröße
3151-05-HRPK
auch als 3151-05-HR bezeichnet
1250 μlSterilUniverselle PassformSterilPack of 768
3512-HR10 μlUnsterilUniverselle PassformZertifizierte QualitätCase of 4800
3512-HRPK10 μlUnsterilUniverselle PassformZertifizierte QualitätPack of 960
3512-05-HR10 μlUnsterilUniverselle PassformZertifizierte QualitätCase of 4800
3512-05-HRPK
auch als 3512-05-HR bezeichnet
10 μlUnsterilUniverselle PassformZertifizierte QualitätPack of 960
3511-05-HR10 μlSterilUniverselle PassformSterilCase of 4800
3511-05-HRPK
auch als 3511-05-HR bezeichnet
10 μlSterilUniverselle PassformSterilPack of 960
3542-HR200 μlUnsterilUniverselle PassformZertifizierte QualitätCase of 3840
3542-HRPK
auch als 3542-HR bezeichnet
200 μlUnsterilUniverselle PassformZertifizierte QualitätPack of 768
3541-HR200 μlSterilUniverselle PassformSterilCase of 3840
3541-HRPK
auch als 3541-HR bezeichnet
200 μlSterilUniverselle PassformSterilPack of 768
3542-05-HR200 μlUnsterilUniverselle PassformZertifizierte QualitätCase of 3840
3542-05-HRPK
auch als 3542-05-HR bezeichnet
200 μlUnsterilUniverselle PassformZertifizierte QualitätPack of 768
3541-05-HR200 μlSterilUniverselle PassformSterilCase of 3840
3541-05-HRPK
auch als 3541-05-HR bezeichnet
200 μlSterilUniverselle PassformSterilPack of 768
3792-HR1000 μlUnsterilUniverselle PassformZertifizierte QualitätCase of 3072
3792-HRPK
auch als 3792-HR bezeichnet
1000 μlUnsterilUniverselle PassformZertifizierte QualitätPack of 768
3792-05-HR1000 μlUnsterilUniverselle PassformZertifizierte QualitätCase of 3072
3792-05-HRPK
auch als 3792-05-HR bezeichnet
1000 μlUnsterilUniverselle PassformZertifizierte QualitätPack of 768
3791-HR1000 μlSterilUniverselle PassformSterilCase of 3072
3791-HRPK
auch als 3791-HR bezeichnet
1000 μlSterilUniverselle PassformSterilPack of 768
3791-05-HR1000 μlSterilUniverselle PassformSterilCase of 3072
3791-05-HRPK
auch als 3791-05-HR bezeichnet
1000 μlSterilUniverselle PassformSterilPack of 768
3152-HR1250 μlUnsterilUniverselle PassformZertifizierte QualitätCase of 3072
3152-HRPK
auch als 3152-HR bezeichnet
1250 μlUnsterilUniverselle PassformZertifizierte QualitätPack of 768
3151-HR1250 μlSterilUniverselle PassformSterilCase of 3072
3151-HRPK
auch als 3151-HR bezeichnet
1250 μlSterilUniverselle PassformSterilPack of 768
3152-05-HR1250 μlUnsterilUniverselle PassformZertifizierte QualitätCase of 3072
3152-05-HRPK
auch als 3152-05-HR bezeichnet
1250 μlUnsterilUniverselle PassformZertifizierte QualitätPack of 768
3151-05-HR1250 μlSterilUniverselle PassformSterilCase of 3072
Katalognummer 3151-05-HRPK
auch als 3151-05-HR bezeichnet
Preis (EUR)
121,55
Pack of 768
Volumen (metrisch):
1250 μl
Sterilität:
Steril
Spitzenform:
Universelle Passform
Fit for Purpose:
Steril
Unit Size:
Pack of 768
Preis (EUR)
121,55
Pack of 768
Die Thermo Scientific™ Klappdeckel-Racks für ART™Pipettenspitzen wurden speziell auf Ihre Anforderungen im Labor abgestimmt und lassen sich einfach mit einer Hand öffnen und schließen. Die Spitzen können nicht auf den Labortisch oder den Boden fallen. Falls der Deckel beim Pipettieren stört, können Sie diesen mühelos abnehmen. Hängen Sie den Deckel einfach aus, drehen Sie ihn um, und bringen Sie ihn wieder in seine Position – dann haben Sie bei Bedarf einen herkömmlichen abnehmbaren Deckel.
Eigenschaften:
  • Alle Spitzen ohne Filter und die Spezialspitzen bieten die bewährte Qualität, Leistung und Zuverlässigkeit der ART Spitzen, basierend auf den höchsten Thermo Scientific Standards mit weltweitem Support
  • Die Gestelle erlauben schnellen und einfachen Zugriff auf die Pipettenspitzen und sparen somit wertvolle Zeit
  • Der Schnappverschluss verriegelt das Gestell sicher für eine zuverlässige Lagerung der Pipettenspitzen
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß allen Garantieanforderungen und Ausnahmen wie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschrieben, verfügt dieses Produkt über eine Garantie für den Zeitraum von neunzig (90) Tagen nach dem Versand. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche Einschränkungen für den Käufer, das/die Produkt/e nur zu internen Forschungszwecken zu verwenden, gelten nicht für Produkte auf mit dieser Aussage verbundenen Webseiten.
Specifications
ReinigungsnachweiseFrei von DNase, RNase, DNA, ATP und Endotoxin
BeschreibungART Low Retention, nicht gefiltert, steril, Gestell
Länge (angloamerikanisch)4 in.
Länge (metrisch)10,22cm
ModellART ohne Filter
FarbeNatural
GefiltertUngefiltert
Fit for PurposeSteril
Zur Verwendung mit (Geräte)Universal Fit
FormatRacks
ProduktlinieART
SterilitätSteril
SpitzenformUniverselle Passform
Volumen (metrisch)1250 μl
Unit SizePack of 768