Strontiumnitrat, 99+ %, ACS-Reagenz, Thermo Scientific Chemicals
Strontiumnitrat, 99+ %, ACS-Reagenz, Thermo Scientific Chemicals
Strontiumnitrat, 99+ %, ACS-Reagenz, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

Strontiumnitrat, 99+ %, ACS-Reagenz, Thermo Scientific Chemicals

CAS: 10042-76-9 | N2O6Sr | 211.63 g/mol
Have Questions?
Ansicht ändernbuttonViewtableView
Menge:
100 g
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Katalognummer 315171000
Preis (EUR)
37,40
Each
Menge:
100 g
Verpackung:
Kunststoffflasche
Großbestellung oder individuelle Größe anfordern
Preis (EUR)
37,40
Each
Chemikalien-Kennzeichnungen
CAS10042-76-9
IUPAC Namestrontium(2+) dinitrate
Molecular FormulaN2O6Sr
InChI KeyDHEQXMRUPNDRPG-UHFFFAOYSA-N
SMILES[Sr++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
Mehr anzeigen
SpecificationsSpecification SheetDatenblatt
Appearance (Color)White
Loss on drying=<0.1 % (105°C)
Heavy metals (ICP-OES)=<5 ppm
Chloride (Cl)=<20 ppm
Sodium (Na)=<1000 ppm
Mehr anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
RUO – Research Use Only