Zinn, 99.5 %, Pulver, -100 Mesh, Thermo Scientific Chemicals
Zinn, 99.5 %, Pulver, -100 Mesh, Thermo Scientific Chemicals
Zinn, 99.5 %, Pulver, -100 Mesh, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

Zinn, 99.5 %, Pulver, -100 Mesh, Thermo Scientific Chemicals

CAS: 7440-31-5 | Sn | 118.71 g/mol
Have Questions?
Ansicht ändernbuttonViewtableView
Menge:
100 g
500 g
Verpackung:
Kunststoffflasche
Katalognummer 317811000
Preis (EUR)
41,65
Online Exclusive
46,00
Ersparnis 4,35 (9%)
Each
Menge:
100 g
Verpackung:
Kunststoffflasche
Großbestellung oder individuelle Größe anfordern
Preis (EUR)
41,65
Online Exclusive
46,00
Ersparnis 4,35 (9%)
Each
Chemikalien-Kennzeichnungen
CAS7440-31-5
IUPAC Nametin
Molecular FormulaSn
InChI KeyATJFFYVFTNAWJD-UHFFFAOYSA-N
SMILES[Sn]
Mehr anzeigen
SpecificationsSpecification SheetDatenblatt
Appearance (Color)Grey
Appearance (Form)Powder
Total trace metal impurities=<0.5 %
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Reduktionsreagenz
RUO – Research Use Only