2,2,4-Trimethylpentan, 99.5 %, ExtraDry, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
2,2,4-Trimethylpentan, 99.5 %, ExtraDry, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
2,2,4-Trimethylpentan, 99.5 %, ExtraDry, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
2,2,4-Trimethylpentan, 99.5 %, ExtraDry, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

2,2,4-Trimethylpentan, 99.5 %, ExtraDry, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals

CAS: 540-84-1 | C8H18 | 114.232 g/mol
Have Questions?
Ansicht ändernbuttonViewtableView
Menge:
100 mL
1 L
Katalognummer 326941000
Preis (EUR)
-
Menge:
100 mL
Großbestellung oder individuelle Größe anfordern
Chemikalien-Kennzeichnungen
CAS540-84-1
IUPAC Name2,2,4-trimethylpentane
Molecular FormulaC8H18
InChI KeyNHTMVDHEPJAVLT-UHFFFAOYSA-N
SMILESCC(C)CC(C)(C)C
Mehr anzeigen
SpecificationsSpecification SheetDatenblatt
Appearance (Color)Clear colorless
Appearance (Form)Liquid
Infrared spectrumConforms
GC>=99.4 %
Water=<0.005 % (Coulometric)
Mehr anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
RUO – Research Use Only