Acrylamid/N,N'-Methylenbisacrylamid 19:1, für Biochemie, 40 %-Mischlösung
Acrylamid/N,N'-Methylenbisacrylamid 19:1, für Biochemie, 40 %-Mischlösung
Acrylamid/N,N'-Methylenbisacrylamid 19:1, für Biochemie, 40 %-Mischlösung
Thermo Scientific Chemicals

Acrylamid/N,N'-Methylenbisacrylamid 19:1, für Biochemie, 40 %-Mischlösung

CAS: 79-06-1 | C3H5NO | 71.08 g/mol
Have Questions?
Ansicht ändernbuttonViewtableView
Menge:
100 ml
500 ml
Katalognummer 330205000
Preis (EUR)
89,65
Online Exclusive
99,10
Ersparnis 9,45 (10%)
Each
Menge:
500 ml
Großbestellung oder individuelle Größe anfordern
Preis (EUR)
89,65
Online Exclusive
99,10
Ersparnis 9,45 (10%)
Each
Chemikalien-Kennzeichnungen
CAS79-06-1
IUPAC Nameprop-2-enamide
Molecular FormulaC3H5NO
InChI KeyHRPVXLWXLXDGHG-UHFFFAOYSA-N
SMILESNC(=O)C=C
Mehr anzeigen
SpecificationsSpecification SheetDatenblatt
Appearance (Color)Clear colorless
Appearance (Form)Solution
Conductivity=<100 µS/cm
UV(5% in water)
UVat 290 nm A: =<0.7
Mehr anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Für die Biochemie
RUO – Research Use Only