2,3-Dichlorchinolin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
2,3-Dichlorchinolin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
2,3-Dichlorchinolin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

2,3-Dichlorchinolin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals

CAS: 2213-63-0 | C8H4Cl2N2 | 199.04 g/mol
Have Questions?
Ansicht ändernbuttonViewtableView
Menge:
10 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Katalognummer 330830250
Preis (EUR)
131,00
Each
Menge:
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Großbestellung oder individuelle Größe anfordern
Preis (EUR)
131,00
Each
Chemikalien-Kennzeichnungen
CAS2213-63-0
IUPAC Name2,3-dichloroquinoxaline
Molecular FormulaC8H4Cl2N2
InChI KeySPSSDDOTEZKOOV-UHFFFAOYSA-N
SMILESClC1=C(Cl)N=C2C=CC=CC2=N1
Mehr anzeigen
SpecificationsSpecification SheetDatenblatt
Appearance (Color)Off-white to light brown
Appearance (Form)Needles
Infrared spectrumConforms
Melting point150°C to 155°C
GC>=96.0 %
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
RUO – Research Use Only