8-Methylnonansäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
8-Methylnonansäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
8-Methylnonansäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

8-Methylnonansäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals

CAS: 5963-14-4 | C10H19O2 | 171.26 g/mol
Have Questions?
Ansicht ändernbuttonViewtableView
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Glasflasche
Katalognummer 342340010
Preis (EUR)
582,00
Each
Menge:
1 g
Verpackung:
Glasflasche
Großbestellung oder individuelle Größe anfordern
Preis (EUR)
582,00
Each
Chemikalien-Kennzeichnungen
CAS5963-14-4
IUPAC Name8-methylnonanoate
Molecular FormulaC10H19O2
InChI KeyOAOABCKPVCUNKO-UHFFFAOYSA-M
SMILESCC(C)CCCCCCC([O-])=O
Mehr anzeigen
SpecificationsSpecification SheetDatenblatt
GC>=96.0 %
Refractive index1.4330 to 1.4350 (20°C, 589 nm)
Appearance (Color)Clear colorless to yellow
Appearance (Form)Liquid
Infrared spectrumConforms
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
RUO – Research Use Only