4-Carboxyphenylboronsäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
4-Carboxyphenylboronsäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
4-Carboxyphenylboronsäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

4-Carboxyphenylboronsäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals

CAS: 14047-29-1 | C7H7BO4 | 165.94 g/mol
Have Questions?
Ansicht ändernbuttonViewtableView
Menge:
1 g
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Katalognummer 344400250
Preis (EUR)
333,00
Each
Menge:
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Großbestellung oder individuelle Größe anfordern
Preis (EUR)
333,00
Each
Chemikalien-Kennzeichnungen
CAS14047-29-1
IUPAC Name4-(dihydroxyboranyl)benzoic acid
Molecular FormulaC7H7BO4
InChI KeySIAVMDKGVRXFAX-UHFFFAOYSA-N
SMILESOB(O)C1=CC=C(C=C1)C(O)=O
Mehr anzeigen
SpecificationsSpecification SheetDatenblatt
Infrared spectrumConforms
Appearance (Color)White to light yellow to light beige
Appearance (Form)Powder
Titration with NaOH>=96.0 %
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
RUO – Research Use Only