Pyridoxalhydrochlorid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Pyridoxalhydrochlorid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Pyridoxalhydrochlorid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

Pyridoxalhydrochlorid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals

CAS: 65-22-5 | C8H9NO3·HCl | 203.62 g/mol
Have Questions?
Ansicht ändernbuttonViewtableView
Menge:
1 g
5 g
25 g
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Katalognummer 352710050
Preis (EUR)
77,40
Each
Menge:
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Großbestellung oder individuelle Größe anfordern
Preis (EUR)
77,40
Each
Chemikalien-Kennzeichnungen
CAS65-22-5
IUPAC Namehydrogen 3-hydroxy-5-(hydroxymethyl)-2-methylpyridine-4-carbaldehyde chloride
Molecular FormulaC8H10ClNO3
InChI KeyFCHXJFJNDJXENQ-UHFFFAOYSA-N
SMILES[H+].[Cl-].CC1=NC=C(CO)C(C=O)=C1O
Mehr anzeigen
SpecificationsSpecification SheetDatenblatt
Infrared spectrumConforms
Melting point171°C to 175°C (Dec)
Titration with HClO4>=98.5 %
Appearance (Color)White to yellow to light beige
Appearance (Form)Powder
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
RUO – Research Use Only