Dicyclohexylphthalat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Dicyclohexylphthalat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Dicyclohexylphthalat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

Dicyclohexylphthalat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals

CAS: 84-61-7 | C20H26O4 | 330.42 g/mol
Have Questions?
Ansicht ändernbuttonViewtableView
Menge:
5 g
250 g
1 kg
2.5 kg
Verpackung:
Glasflasche
Katalognummer 375050025
Preis (EUR)
397,00
Each
Menge:
2.5 kg
Verpackung:
Glasflasche
Großbestellung oder individuelle Größe anfordern
Preis (EUR)
397,00
Each
Chemikalien-Kennzeichnungen
CAS84-61-7
IUPAC Name1,2-dicyclohexyl benzene-1,2-dicarboxylate
Molecular FormulaC20H26O4
InChI KeyVOWAEIGWURALJQ-UHFFFAOYSA-N
SMILESO=C(OC1CCCCC1)C1=CC=CC=C1C(=O)OC1CCCCC1
Mehr anzeigen
SpecificationsSpecification SheetDatenblatt
Appearance (Form)Crystalline powder
Infrared spectrumConforms
GC>=98.5 %
Appearance (Color)White
Melting point63°C to 67°C
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
RUO – Research Use Only