1,2-Ethandisulfonsäure-Dihydrat 98 %, Thermo Scientific Chemicals
1,2-Ethandisulfonsäure-Dihydrat 98 %, Thermo Scientific Chemicals
1,2-Ethandisulfonsäure-Dihydrat 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

1,2-Ethandisulfonsäure-Dihydrat 98 %, Thermo Scientific Chemicals

CAS: 5982-56-9 | C2H6O6S2·2H2O | 226.22 g/mol
Have Questions?
Ansicht ändernbuttonViewtableView
Menge:
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Katalognummer 384800250
Preis (EUR)
190,00
Each
Menge:
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Großbestellung oder individuelle Größe anfordern
Preis (EUR)
190,00
Each
Chemikalien-Kennzeichnungen
CAS5982-56-9
IUPAC Nameethane-1,2-disulfonic acid dihydrate
Molecular FormulaC2H10O8S2
InChI KeyDSGUSEBCDAKBCM-UHFFFAOYSA-N
SMILESO.O.OS(=O)(=O)CCS(O)(=O)=O
Mehr anzeigen
SpecificationsSpecification SheetDatenblatt
Titration with NaOH>=97.5 %
Water14 to 19 % (K.F.)
Appearance (Form)Powder or crystals
Appearance (Color)Off-white to beige to grey to light brown
Infrared spectrumConforms
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
RUO – Research Use Only