Acetylcholiniodid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Acetylcholiniodid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Acetylcholiniodid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Acetylcholiniodid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

Acetylcholiniodid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals

CAS: 2260-50-6 | C7H16INO2 | 273.11 g/mol
Have Questions?
Ansicht ändernbuttonViewtableView
Menge:
10 g
50 g
Katalognummer 400180500
Preis (EUR)
-
Menge:
50 g
Großbestellung oder individuelle Größe anfordern
Chemikalien-Kennzeichnungen
CAS2260-50-6
IUPAC Name[2-(acetyloxy)ethyl]trimethylazanium iodide
Molecular FormulaC7H16INO2
InChI KeySMBBQHHYSLHDHF-UHFFFAOYSA-M
SMILES[I-].CC(=O)OCC[N+](C)(C)C
Mehr anzeigen
SpecificationsSpecification SheetDatenblatt
Appearance (Color)White to yellow
Appearance (Form)Crystalline powder
Infrared spectrumConforms
Melting point156°C to 164°C
Titration Argentometric>=98.5 %
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
RUO – Research Use Only