2-Ethylhexylacrylat +99 %, stabilisiert, Thermo Scientific Chemicals
2-Ethylhexylacrylat +99 %, stabilisiert, Thermo Scientific Chemicals
2-Ethylhexylacrylat +99 %, stabilisiert, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

2-Ethylhexylacrylat +99 %, stabilisiert, Thermo Scientific Chemicals

CAS: 103-11-7 | C11H20O2 | 184.28 g/mol
Have Questions?
Ansicht ändernbuttonViewtableView
Menge:
25 g
1 kg
2.5 kg
Verpackung:
Alle anzeigen
Plastikeimer
Katalognummer 410110025
Preis (EUR)
194,00
Each
Menge:
2.5 kg
Verpackung:
Plastikeimer
Großbestellung oder individuelle Größe anfordern
Preis (EUR)
194,00
Each
Chemikalien-Kennzeichnungen
CAS103-11-7
IUPAC Name2-ethylhexyl prop-2-enoate
Molecular FormulaC11H20O2
InChI KeyGOXQRTZXKQZDDN-UHFFFAOYNA-N
SMILESCCCCC(CC)COC(=O)C=C
Mehr anzeigen
SpecificationsSpecification SheetDatenblatt
Water=<0.05 %
Infrared spectrumConforms
Stabilizer10 to 20 ppm MEHQ
Appearance (Form)Clear liquid
GC>=99.0 %
Mehr anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
RUO – Research Use Only