Pararosanilinchlorid, 95 %, rein
Pararosanilinchlorid, 95 %, rein
Pararosanilinchlorid, 95 %, rein
Thermo Scientific Chemicals

Pararosanilinchlorid, 95 %, rein

CAS: 569-61-9 | C19H17N3·HCl | 323.83 g/mol
Have Questions?
Ansicht ändernbuttonViewtableView
Menge:
5 g
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Katalognummer 416800250
Preis (EUR)
86,65
Online exclusive
95,90
Ersparnis 9,25 (10%)
Each
Menge:
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Großbestellung oder individuelle Größe anfordern
Preis (EUR)
86,65
Online exclusive
95,90
Ersparnis 9,25 (10%)
Each
Chemikalien-Kennzeichnungen
CAS569-61-9
IUPAC Namehydrogen 4-[(4-aminophenyl)(4-iminocyclohexa-2,5-dien-1-ylidene)methyl]aniline chloride
Molecular FormulaC19H18ClN3
InChI KeyJUQPZRLQQYSMEQ-UHFFFAOYSA-N
SMILES[H+].[Cl-].NC1=CC=C(C=C1)C(C1=CC=C(N)C=C1)=C1C=CC(=N)C=C1
Mehr anzeigen
SpecificationsSpecification SheetDatenblatt
Appearance (Form)Crystalline powder
UV Lambda max543 to 549 nm (c=0.0003%, 50% EtOH)
HPLC>=95 %
Appearance (Color)Green to dark green
Infrared spectrumConforms
Mehr anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
  • Ideal für die Analyse mit ICP-MS und hochauflösender ICP-MS.
  • Bewertet für 65 Metalle bei niedrigen ppt-Konzentrationen.
  • Hergestellt, gereinigt und in einem Reinraum der Klasse 1000 verpackt.
  • Verpackt in speziell gereinigtem Teflon-FEP für PFA-Flaschen   zur Gewährleistung der Produktintegrität und um das Auslaugen von Metall aus Glasflaschen zu vermeiden.
  • Drei Jahre Haltbarkeit ab Herstellungsdatum – erhältlich auf COA
RUO – Research Use Only