Propylbenzol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Propylbenzol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Propylbenzol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

Propylbenzol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals

CAS: 103-65-1 | C9H12 | 120.20 g/mol
Have Questions?
Ansicht ändernbuttonViewtableView
Menge:
25 g
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Katalognummer 418435000
Preis (EUR)
239,00
Each
Menge:
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Großbestellung oder individuelle Größe anfordern
Preis (EUR)
239,00
Each
Chemikalien-Kennzeichnungen
CAS103-65-1
SpecificationsSpecification SheetDatenblatt
Refractive index1.4900 to 1.4930 (20°C, 589 nm)
Appearance (Color)Clear colorless to light yellow
Appearance (Form)Liquid
Infrared spectrumConforms
GC>=97.5 %
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
RUO – Research Use Only