Hexylchlorformiat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Hexylchlorformiat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Hexylchlorformiat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

Hexylchlorformiat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals

CAS: 6092-54-2 | C7H13ClO2 | 164.63 g/mol
Have Questions?
Ansicht ändernbuttonViewtableView
Menge:
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Katalognummer 427040050
Preis (EUR)
80,00
Each
Menge:
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Großbestellung oder individuelle Größe anfordern
Preis (EUR)
80,00
Each
Chemikalien-Kennzeichnungen
CAS6092-54-2
IUPAC Namehexyl carbonochloridate
Molecular FormulaC7H13ClO2
InChI KeyKIWBRXCOTCXSSZ-UHFFFAOYSA-N
SMILESCCCCCCOC(Cl)=O
Mehr anzeigen
SpecificationsSpecification SheetDatenblatt
Appearance (Form)Liquid
Refractive index1.4230 to 1.4250 (20°C, 589 nm)
Appearance (Color)Clear colorless
Infrared spectrumConforms
GC>=97.5 %
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Kupplungsreagenz
RUO – Research Use Only