Chromnitrat-Nonahydrat, 99.99 %, (Metallspurenanalyse), Thermo Scientific Chemicals
Chromnitrat-Nonahydrat, 99.99 %, (Metallspurenanalyse), Thermo Scientific Chemicals
Chromnitrat-Nonahydrat, 99.99 %, (Metallspurenanalyse), Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

Chromnitrat-Nonahydrat, 99.99 %, (Metallspurenanalyse), Thermo Scientific Chemicals

 
Have Questions?
KatalognummerMengeVerpackung
4371000505 gGlasflasche
Katalognummer 437100050
Preis (EUR)
50,65
Offre exceptionnelle en ligne
55,70
Ersparnis 5,05 (9%)
Each
Menge:
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Großbestellung oder individuelle Größe anfordern
Preis (EUR)
50,65
Offre exceptionnelle en ligne
55,70
Ersparnis 5,05 (9%)
Each
Chemikalien-Kennzeichnungen
CAS7789-02-8
IUPAC Namechromium(3+) trinitrate
Molecular FormulaCrN3O9
InChI KeyPHFQLYPOURZARY-UHFFFAOYSA-N
SMILES[Cr+3].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
Mehr anzeigen
SpecificationsSpecification SheetDatenblatt
Appearance (Color)Violet to black
Appearance (Form)Crystals
Titration Iodometric12.7 to 13.3 % (Cr)
Total trace metal impurities=<100 ppm
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Für die Ultra-Spurenanalyse
RUO – Nur für Forschungszwecke