Kaliumhydrogencarbonat, 99.5 %
Kaliumhydrogencarbonat, 99.5 %
Kaliumhydrogencarbonat, 99.5 %
Thermo Scientific Chemicals

Kaliumhydrogencarbonat, 99.5 %

CAS: 298-14-6 | CHKO3 | 100.11 g/mol
Have Questions?
Ansicht ändernbuttonViewtableView
Menge:
500 g
2.5 kg
Katalognummer 448010025
Preis (EUR)
179,00
Each
Menge:
2.5 kg
Großbestellung oder individuelle Größe anfordern
Preis (EUR)
179,00
Each
Chemikalien-Kennzeichnungen
CAS298-14-6
IUPAC Namepotassium hydrogen carbonate
Molecular FormulaCHKO3
InChI KeyTYJJADVDDVDEDZ-UHFFFAOYSA-M
SMILES[K+].OC([O-])=O
Mehr anzeigen
SpecificationsSpecification SheetDatenblatt
Solubility(1 M in water) Clear colorless
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
RUO – Research Use Only