6-Chlor-7-iod-deazapurin, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
6-Chlor-7-iod-deazapurin, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
6-Chlor-7-iod-deazapurin, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

6-Chlor-7-iod-deazapurin, 96 %, Thermo Scientific Chemicals

CAS: 123148-78-7 | C6H3ClIN3 | 279.47 g/mol
Have Questions?
Ansicht ändernbuttonViewtableView
Menge:
1 g
5 g
Katalognummer 448850050
Preis (EUR)
373,00
Each
Menge:
5 g
Großbestellung oder individuelle Größe anfordern
Preis (EUR)
373,00
Each
Chemikalien-Kennzeichnungen
CAS123148-78-7
IUPAC Name4-chloro-5-iodo-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine
Molecular FormulaC6H3ClIN3
InChI KeyCBWBJFJMNBPWAL-UHFFFAOYSA-N
SMILESClC1=C2C(I)=CNC2=NC=N1
Mehr anzeigen
SpecificationsSpecification SheetDatenblatt
Appearance (Color)Beige to brown
Appearance (Form)Crystalline powder
Infrared spectrumConforms
Melting point173°C to 180°C
HPLC>=95.0 %
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
RUO – Research Use Only