Ammoniumbromid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Ammoniumbromid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Ammoniumbromid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

Ammoniumbromid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals

CAS: 12124-97-9 | BrH4N | 97.94 g/mol
Have Questions?
Ansicht ändernbuttonViewtableView
Menge:
1 kg
2.5 kg
10 kg
Verpackung:
Alle anzeigen
Kunststoffflasche
Katalognummer 450650025
Preis (EUR)
112,00
Each
Menge:
2.5 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Großbestellung oder individuelle Größe anfordern
Preis (EUR)
112,00
Each
Chemikalien-Kennzeichnungen
CAS12124-97-9
IUPAC Nameammonium bromide
Molecular FormulaBrH4N
InChI KeySWLVFNYSXGMGBS-UHFFFAOYSA-N
SMILES[NH4+].[Br-]
Mehr anzeigen
SpecificationsSpecification SheetDatenblatt
Appearance (Form)Crystalline powder and/or chunks
Sulfated ash=<0.1 %
Appearance (Color)White
Titration Argentometric>=97.5 %
Insoluble matter=<0.01 % (in water)
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
RUO – Research Use Only