Pepton, aus Fleisch (Schweinegelatine)
Thermo Scientific Chemicals

Pepton, aus Fleisch (Schweinegelatine)

Pepton aus Fleisch (Schweinegelatine), CAS-Nr. 91079-38-8, ist ein aus Fleisch isolierter Nährstoff, der zur Förderung des In-vitro-Wachstums mehrerer Arten, einschließlich Bakterien und Pilze, verwendet wird.
Have Questions?
Ansicht ändernbuttonViewtableView
Menge:
250 g
1 kg
5 kg
Katalognummer 458932500
Preis (EUR)
36,50
Each
Menge:
250 g
Großbestellung oder individuelle Größe anfordern
Preis (EUR)
36,50
Each
Chemikalien-Kennzeichnungen
CAS91079-38-8
SpecificationsSpecification SheetDatenblatt
Appearance (Form)Powder
pH6.5 to 7.5 (2 % in water)
Total nitrogen14.0 to 16.0 %
Residue after ign. (sulfated)=<17 %
Microbial contamination=<5000 CFU/g (TAMC)
Mehr anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.

Allgemeine Beschreibung

● Pepton aus Fleisch ist ein wachstumsfördernder Nährstoff, der in Bakterien- und Pilzkulturen verwendet wird.

Anwendungen

● Wird häufig in der Zellkultur von Tieren verwendet.

● Pepton wird in der Massenkultivierung von Organismen und bei Fermentationsprozessen eingesetzt.

● Pepton aus Fleisch wird als Supplement für In-vitro-Kulturmedien verwendet, um die Zellzahl sowie die spezifische Produktion monoklonaler Antikörper zu erhöhen und langfristige Kulturen zu erhalten.

● Diese Verbindung wurde als Komponente in axenischem Ax-2-Medium verwendet, um die Reproduktion von Dictyostelium discoideums zu induzieren.

RUO – Research Use Only

Allgemeine Referenzen:

  1. Jan, D.; Jones, S.; Emery, A.; Al-Rubeai, M. Peptone, a low-cost growth-promoting nutrient for intensive animal cell culture.Cytotechnology.1994, 16, (1), 17-26.
  2. Amaroli, A.; Gallus, L.; Ferrando, S. Permethrin drastically affects the developmental cycle of the non-target slime mould Dictyostelium discoideum.Chemosphere.2018, 193, 1-7.