Thermo Scientific Chemicals

O-(Diphenylphosphinyl)hydroxylamin, 96%, Thermo Scientific Chemicals

Katalognummer: 461850010
1 g, Each
Thermo Scientific Chemicals

O-(Diphenylphosphinyl)hydroxylamin, 96%, Thermo Scientific Chemicals

Katalognummer: 461850010
1 g, Each
Menge

Chemikalien-Kennzeichnungen

CAS
72804-96-7
IUPAC Name
amino diphenylphosphinate
Molecular Formula
C12H12NO2P
InChI Key
SJECIYLGISUNRO-UHFFFAOYSA-N
SMILES
NOP(=O)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Appearance (Color)
White to off-white
HPLC
>=88 %
Appearance (Form)
Powder or crystals
Infrared spectrum
Conforms

Beschreibung

Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
RUO – Research Use Only

Abbildungen

Dokumente und Downloads

Zertifikate

    Häufig gestellte Fragen (FAQ)

    Zitierungen und Referenzen

    Search citations by name, author, journal title or abstract text

    Sicherheit und Handhabung


    Classification of the substance or mixture
    CLP classification - Regulation(EC) No 1272/2008
    Skin Corrosion/Irritation
    Category 2
    Serious Eye Damage/Eye Irritation
    Category 2
    Specific target organ toxicity - (single exposure)
    Category 3
    Label Elements
    Signal Word

    Warning

    Hazard Statements

    H315 - Causes skin irritation

    H319 - Causes serious eye irritation

    H335 - May cause respiratory irritation

    Precautionary Statements

    P280 - Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection

    P302 + P352 - IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water

    P304 + P340 - IF INHALED: Remove person to fresh air and keep comfortable for breathing

    P312 - Call a POISON CENTER or doctor if you feel unwell

    P332 + P313 - If skin irritation occurs: Get medical advice/attention

    P337 + P313 - If eye irritation persists: Get medical advice/attention